Learn More
2-Bromo-6-morpholinobenzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30345512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345512 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345512 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB701500100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-morpholinobenzonitrile
CAS 1129540-65-3
Formula molecolare C11H11N2OBr
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-2-1-3-11(9(10)8-13)14-4-6-15-7-5-14/h1-3H,4-7H2
SMILES C1COCCN1C2=C(C(=CC=C2)Br)C#N
IUPAC Name 2-bromo-6-morpholin-4-ylbenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 267.12
Peso formulazione 266.0055