Learn More
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10396884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10396884 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10396884 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB04900EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 113170-71-1
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H4BrF3N2O2
Numero MDL MFCD00042151
Quantità 10 g
Sinonimo 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 6-bromo-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2809, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl
InChI Key ZUZMWPRSGJTLHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Br)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
IUPAC Name 2-bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 285.02
PubChem CID 145492
Peso formulazione 285.02
Percent Purity 97%