Learn More
2-Bromo-6-nitrotoluene, 98%
Codice prodotto. 11450227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11450227 5 g 5g
11440227 1 g 1g
11460227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450227 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21658.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 55289-35-5 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55289-35-5
Formula molecolare C7H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 216.034
Numero MDL MFCD00009792
InChI Key LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-6-nitrotoluene, 6-bromo-2-nitrotoluene, 3-bromo-2-methylnitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro, bromo 2--6-nitrotoluene, 2-bromo-6-nitrotoluene,2-nitro-6-bromotoluene, 3-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem3823
PubChem CID 123537
IUPAC Name 1-bromo-2-methyl-3-nitrobenzene
SMILES CC1=C(C=CC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-nitrotoluene
Punto di fusione 37°C to 42°C
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (3.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 2502581
Peso formulazione 216.04
Percent Purity 98%