Learn More
2-Bromo-6-piperidinopyridine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10269772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10269772 10 g Amber Glass Bottle 10g
10259392 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10269772 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38110EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 24255-97-8
Formula molecolare C10H13BrN2
Molecular Weight (g/mol) 241.132
Numero MDL MFCD07772823
InChI Key YHQZMCNKHWPFBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-6-piperidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-piperidinopyridine, acmc-1cmoy, 6-bromo-2-piperidylpyridine, 2-bromo-6-1-piperidinyl pyridine, 2-bromo-6-piperadinopyridine, 2-bromanyl-6-piperidin-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-piperidinyl, 6'-bromo-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl
PubChem CID 7164597
IUPAC Name 2-bromo-6-piperidin-1-ylpyridine
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC(=CC=C2)Br
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-piperidinopyridine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 241.13
Percent Purity 97%