Learn More
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine |
CAS min. % | 89.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 227.1 |
Percent Purity | 90% |