Learn More
2-bromo-6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10797295
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10797295
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC58210DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 892502-16-8
Formula molecolare C10H12BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 258.115
Numero MDL MFCD12198112
InChI Key VLEKIKTZHYMZEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 2-bromo-6-oxan-4-yloxy pyridine, 2-bromo-6-oxan-4-yl oxy pyridine, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy-6-bromopyridine
PubChem CID 43811040
IUPAC Name 2-bromo-6-(oxan-4-yloxy)pyridine
SMILES C1COCCC1OC2=NC(=CC=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 258.11
Percent Purity 97%