Learn More
2-Bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, 99%
Codice prodotto. 10616254 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616254 1 g Bottiglia in vetro 1g
10573754 5 g Bottiglia in vetro 5g
10483105 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10616254 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 393640010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5411-56-3 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5411-56-3
Formula molecolare C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.06
Numero MDL MFCD00065001
InChI Key DZLZSFZSPIUINR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-bromophenyl ethanol, 2-bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-2-bromophenyl ethan-1-ol, 1-2'-bromophenyl-1-hydroxyethane, acmc-209wki, o-bromo-1-phenylethanol, o-bromo-1-phenyl ethanol, acmc-209y6n, 1-2-bro-mophenyl ethanol, 1-2-bromo-phenyl-ethanol
PubChem CID 95455
IUPAC Name 1-(2-bromophenyl)ethanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1Br)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 54°C to 56°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Peso formulazione 201.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-a-methylbenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.