Learn More
2-Bromo-m-xylene, 98+%
Codice prodotto. 11414494
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
25g
500g
Codice prodotto. 11414494
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13130.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 576-22-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
2-Bromo-m-xylene has been used to prepare 2,2,4,6,6-pentamethylbiphenyl. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromo-m-xylene has been used to prepare 2,2′,4,6,6′-pentamethylbiphenyl. It is used as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Soluble in aqueous solution. Very soluble in ethanol, soluble in acetone and benzene.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents. Should be stored in a tightly closed container. Store in a cool, dry, well-ventilated area.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 576-22-7
Formula molecolare C8H9Br
Molecular Weight (g/mol) 185.064
Numero MDL MFCD00000075
InChI Key MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206
PubChem CID 68471
IUPAC Name 2-bromo-1,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-m-xylene
Punto di fusione -10°C
Densità 1.384
Punti di ebollizione 205°C to 206°C
Quantità 250 g
Indice di rifrazione 1.555
Beilstein 1929780
Informazioni di solubilità Soluble in aqueous solution. Very soluble in ethanol,soluble in acetone and benzene.
Peso formulazione 185.07
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.