Learn More
2-Bromo-m-xylene, 98%
Codice prodotto. 10533511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10533511
Marca: Thermo Scientific Acros 152030050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 576-22-7 | C8H9Br | 185.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 576-22-7
Formula molecolare C8H9Br
Molecular Weight (g/mol) 185.06
Numero MDL MFCD00000075
InChI Key MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206
PubChem CID 68471
IUPAC Name 2-bromo-1,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-m-xylene
Punto di fusione -10°C
CAS min. % 97.5
Colore Colorless to Yellow
CAS max % 100.0
Densità 1.3800g/mL
Punti di ebollizione 206°C
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5540 to 1.556
Intervallo percentuale saggio 98%
Gravità specifica 1.38
Formula lineare (CH3)2C6H3Br
Beilstein 05, 374
Peso formulazione 185.06
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-m-xylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.