Learn More
2-Bromo-m-xylene, TRC
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-m-xylene |
| CAS | 576-22-7 |
| Formula molecolare | C8H9Br |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-Bromo-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyl-1-bromobenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene, 2,6-Dimethylphenyl Bromide, 2,6-Xylyl Bromide, 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1Br |
| IUPAC Name | 2-bromo-1,3-dimethylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 185.06 |
| Peso formulazione | 183.9888 |