Learn More
2-Bromo-N-methylaniline, 95%
Codice prodotto. 15421328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421328 5 g 5g
15431328 250 mg 250mg
15411328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15421328 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55166.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6832-87-7 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6832-87-7
Formula molecolare C7H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 186.052
Numero MDL MFCD06798064
InChI Key SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 334086
IUPAC Name 2-bromo-N-methylaniline
SMILES CNC1=CC=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-N-methylaniline
Colore Brown
Densità 1.589 g/mL
Punti di ebollizione 107°C to 109°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 103°C (217°F)
Indice di rifrazione 1.607
Quantità 5 g
Sinonimo 2-bromo-n-methylbenzenamine, acmc-20abqa, o-bromo-n-methylaniline, n-methyl-2-bromoaniline, benzenamine,2-bromo-n-methyl, 2-bromo-n-methylaniline, benzenamine, 2-bromo-n-methyl
Peso formulazione 186.05
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid