Learn More
2-Bromoacetic Acid Phenylmethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30343595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343595 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343595 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB67911510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoacetic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 5437-45-6
Formula molecolare C9H9BrO2
Quantità 10 g
Sinonimo Bromoacetic Acid Benzyl Ester, 2-Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Benzyl 2-Bromoacetate, Benzyl Bromoacetate, Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Merbac 35, NSC 16114, NSC 23980, Phenylmethyl Bromoacetate
InChI Formula InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC Name benzyl 2-bromoacetate
Molecular Weight (g/mol) 229.07
Peso formulazione 227.9786