Learn More
2-Bromoacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromoacetic acid |
| CAS | 79-08-3 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C2 H3 Br O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Acetic acid, bromo- (8CI,9CI), 2-Bromoacetic acid, 2-Bromoethanoic acid, Bromoacetate ion, Bromoacetic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid, NSC 141, To NTu, α-Bromoacetic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5) |
| SMILES | OC(=O)CBr |
| IUPAC Name | 2-bromoacetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.95 |
| Vedi altri risultati |