Learn More
2-Bromoacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11413057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413057 25 g 25g
11423057 100 g 100g
11433057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11413057 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15576.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 70-11-1 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
It is used in preparation of crystalline esters from acids. 2-Bromoacetophenone is a complete and irreversible inactivator of human liver aldehyde dehydrogenase isoenzymes E1 and E2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in preparation of crystalline esters from acids. 2-Bromoacetophenone is a complete and irreversible inactivator of human liver aldehyde dehydrogenase isoenzymes E1 and E2.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Incompatible with oxidizing agent, acids & bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-11-1
Formula molecolare C8H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 199.047
Numero MDL MFCD00000195
InChI Key LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo
PubChem CID 6259
ChEBI CHEBI:51846
IUPAC Name 2-bromo-1-phenylethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoacetophenone
Punto di fusione 48°C to 51°C
Densità 1.65
Punti di ebollizione 140°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Quantità 25 g
Numero UN UN2645
Beilstein 606474
Indice di Merck 14,1402
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 199.05
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromoacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenacyl bromide