Specifica
| Materiale o nome chimico | 2'-Bromoacetophenone |
| Colore | Orange to Yellow |
| Densità | 1.4760g/mL |
| Punti di ebollizione | 116.0°C to 117.0°C (12.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | BrC6H4COCH3 |
| Indice di rifrazione | 1.5650 to 1.5690 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2'-Bromoacetophenone
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.