Learn More
2-Bromoacetophenone, TRC
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromoacetophenone |
| CAS | 70-11-1 |
| Formula molecolare | C8H7BrO |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1-Bromo-2-phenylethan-2-one, 1-Phenyl-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-phenylethan-1-one, 2-Bromo-1-phenylethanone, 2-Bromoacetophenone, Benzoylmethyl Bromide, Bromoacetophenone, Bromomethyl Phenyl Ketone, NSC 9807, Phenacyl Bromide, Phenyl Bromomethyl Ketone, Stauffer 4644, alpha-Bromoacetophenone, beta-Bromoacetophenone, ω-Bromacetophenone, ω-Bromoacetophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| SMILES | BrCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-phenylethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 199.04 |
| Peso formulazione | 197.968 |