Learn More
2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15229305 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15229305 5 g 5g
15219305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15229305 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450060050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10262-65-4 | Molecular Formula: C13H11BrO2 | Molecular Weight: 279.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10262-65-4
Formula molecolare C13H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 279.13
InChI Key HHHKEQGAGUAOQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoacetyl-6-methoxynaphthalene, 2-bromo-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-6-methoxy-2-naphthalenyl, enamine_005243, 2-bromo-1-6-methoxy-naphthalen-2-yl-ethanone
PubChem CID 193452
IUPAC Name 2-bromo-1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanone
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Punto di fusione 112.0°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 279.13
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.