Learn More
2-Bromoacetyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30335182
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335182 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335182 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB67915010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetyl bromide
CAS 598-21-0
Formula molecolare C2 H2 Br2 O
Quantità 10 g
Sinonimo Bromoacetyl Bromide, Monobromoacetyl Bromide, α-Bromoacetyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2
SMILES BrCC(=O)Br
IUPAC Name 2-bromoacetyl bromide
Molecular Weight (g/mol) 201.84
Peso formulazione 199.8472