Learn More
2-(Bromoacetyl)naphthalene, 98%
Codice prodotto. 11476836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11476836 50 g 50g
11466836 10 g 10g
11486836 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11476836 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23960.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 613-54-7 | C12H9BrO | 249.107 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 613-54-7
Formula molecolare C12H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 249.107
Numero MDL MFCD00004109
InChI Key YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
PubChem CID 69179
IUPAC Name 2-bromo-1-naphthalen-2-ylethanone
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromoacetyl)naphthalene
Punto di fusione 80°C to 85°C
Quantità 50 g
Numero UN UN3261
Beilstein 639153
Peso formulazione 249.11
Percent Purity 98%