Learn More
2-(Bromoacetyl)thiophene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15497937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497937 5 g 5g
15487937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497937 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51060.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10531-41-6 | Molecular Formula: C6H5BrOS | Molecular Weight: 205.069 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10531-41-6
Formula molecolare C6H5BrOS
Molecular Weight (g/mol) 205.069
Numero MDL MFCD02677721
InChI Key UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
PubChem CID 2776372
IUPAC Name 2-bromo-1-thiophen-2-ylethanone
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromoacetyl)thiophene
Punto di fusione 29°C to 33°C
Densità 1.62
Punti di ebollizione 127°C to 130°C (7 mmHg)
Odore Pungent
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Air and moisture sensitive
Peso formulazione 205.07
Percent Purity 97%