Learn More
2-Bromoaniline, 98%
Codice prodotto. 10549980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10549980 25 g Bottiglia in vetro 25g
10325690 100 g Bottiglia in vetro 100g
11340260 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10549980 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106610250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 615-36-1 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-36-1
Formula molecolare C6H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 172.02
InChI Key AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11992
IUPAC Name 2-bromoaniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoaniline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29.0°C to 31.0°C
Densità 1.5780g/mL
Punti di ebollizione 229.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4NH2
Indice di rifrazione 1.6170 to 1.6190
Quantità 25 g
Beilstein 12,631
Gravità specifica 1.578
Sinonimo o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,alcohols
Peso formulazione 172.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromoaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.