Learn More
2-Bromoaniline, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Bromoaniline |
| CAS | 615-36-1 |
| Formula molecolare | C6 H6 Br N |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Aniline, o-bromo- (8CI), 2-Bromobenzenamine, 2-Amino-1-bromobenzene, 2-Aminobromobenzene, 2-Bromoaniline, 2-Bromophenylamine, NSC 7086, o-Aminobromobenzene, o-Bromoaniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1Br |
| IUPAC Name | 2-bromoaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.0225 |
| Peso formulazione | 170.9684 |