Learn More
2-Bromoanisole, 97%
Codice prodotto. 10564111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10564111 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10225890 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10564111 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170260250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 578-57-4 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 578-57-4
Formula molecolare C7H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 187.04
Numero MDL MFCD00000064
InChI Key HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 11358
IUPAC Name 1-bromo-2-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoanisole
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 2°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5000g/mL
Punti di ebollizione 223°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5730 to 1.575
Quantità 25 mL
Beilstein 06, 197
Gravità specifica 1.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 187.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid