Learn More
2-Bromoanthracene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15264408 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15264408 1 g 1g
15274408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15264408 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454880010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7321-27-9 | C14H9Br | 257.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7321-27-9
Formula molecolare C14H9Br
Molecular Weight (g/mol) 257.13
Numero MDL MFCD07784002
InChI Key PYXBCVWIECUMDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-anthracene, anthracene, 2-bromo, pubchem19987, acmc-209opw, ksc377a5l
PubChem CID 12346099
IUPAC Name 2-bromoanthracene
SMILES BrC1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoanthracene
Punto di fusione 220.0°C to 221.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 257.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromoanthracene, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.