Learn More
2-Bromoanthracene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromoanthracene |
| CAS | 7321-27-9 |
| Formula molecolare | C14 H9 Br |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H9Br/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H |
| SMILES | BrC=1C=CC2=CC=3C=CC=CC3C=C2C1 |
| IUPAC Name | 2-bromoanthracene |
| Molecular Weight (g/mol) | 257.12526 |
| Peso formulazione | 255.9888 |