Learn More
2-Bromobenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11370240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
25mL
Codice prodotto. 11370240
Marca: Thermo Scientific Acros 106651000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6630-33-7 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6630-33-7
Formula molecolare C7H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 185.02
Numero MDL MFCD00003300
InChI Key NDOPHXWIAZIXPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo, benzaldehyde, o-bromo, 2-bromo benzaldehyde, bromobenzaldehyde, bromo benzaldehyde, o-bromo-benzaldehyde, 2-formylbromobenzene, 2-bromo-benzaldehyde, benzaldehyde, bromo
PubChem CID 81129
IUPAC Name 2-bromobenzaldehyde
SMILES BrC1=CC=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 21.0°C to 22.0°C
Colore Yellow
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CHO
Indice di rifrazione 1.5950 to 1.5970
Quantità 100 mL
Beilstein 07,238
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 185.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/