Learn More
2-Bromobenzene-1-sulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10662273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10662273 10 g 10g
10213482 1 g 1g
10413014 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10662273 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00539EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 92748-09-9
Formula molecolare C6H6BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 236.08
Numero MDL MFCD00173662
InChI Key YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromobenzene-1-sulfonamide, 2-bromobenzenesulphonamide, 2-bromo-benzenesulfonamide, 2-bromobenzene sulfonamide, 2-bromo benzene sulfon amide, buttpark 89\07-69, 2-bromobenzene-1-sulphonamide, bromobenzenesulfonamide, bromobenzene sulfonamide, pubchem13521
PubChem CID 2801263
IUPAC Name 2-bromobenzenesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzene-1-sulfonamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare BrC6H4SO2NH2
Quantità 10 g
Peso formulazione 236.09
Percent Purity 97%