Learn More
2-Bromobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11490224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11490224 5 g 5g
11480224 1 g 1g
11400234 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490224 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13645.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2905-25-1 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2905-25-1
Formula molecolare C6H4BrClO2S
Molecular Weight (g/mol) 255.51
Numero MDL MFCD00051971
InChI Key VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 520403
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 48°C to 52°C
Punti di ebollizione 127°C to 128°C (2.4 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2692202
Sensibilità Moisture sensitive
IUPAC Name 2-bromobenzenesulfonyl chloride
Peso formulazione 255.52
Percent Purity 98%