Learn More
2-Bromobenzo[b]thiophene, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10728815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10728815 250 mg 250mg
10633615 1 g 1g
10026704 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10728815 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12210CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 5394-13-8
Formula molecolare C8H5BrS
Molecular Weight (g/mol) 213.092
Numero MDL MFCD08435846
InChI Key WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromobenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo, 2-bromobenzothiophene, bromobenzothiophene, 2-bromobenzthiophene, bromobenzo b thiophene, 2-bromo-benzo b thiophene, 2-bromobenzo b-thiophene
PubChem CID 94786
IUPAC Name 2-bromo-1-benzothiophene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzo[b]thiophene
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 213.1
Percent Purity 97%