Learn More
2-Bromobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 10133260 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10133260 25 g Bottiglia in vetro 25g
10337290 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10133260 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160080250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 88-65-3 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-65-3
Formula molecolare C7H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Numero MDL MFCD00002402
InChI Key XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo, bromobenzoic acid, benzoic acid, o-bromo, 2-bromo-benzoic acid, benzoic acid, bromo, unii-az789tzs4l, az789tzs4l, ortho-bromobenzoic acid, attercop-chm at111657
PubChem CID 6940
IUPAC Name 2-bromobenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 146.0°C to 151.0°C
Colore Beige or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 09, 347
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 201.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.