Learn More
2-Bromobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11450164
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11450164 50 g 50g
11460164 250 g 250g
11440164 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450164 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13608.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 88-65-3 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-65-3
Formula molecolare C7H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 201.019
Numero MDL MFCD00002402
InChI Key XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo, bromobenzoic acid, benzoic acid, o-bromo, 2-bromo-benzoic acid, benzoic acid, bromo, unii-az789tzs4l, az789tzs4l, ortho-bromobenzoic acid, attercop-chm at111657
PubChem CID 6940
IUPAC Name 2-bromobenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzoic acid
Punto di fusione 146°C to 150°C
Densità 1.93
Quantità 50 g
Beilstein 971266
Peso formulazione 201.02
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromobenzoic acid