Learn More
2-Bromobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30342374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342374 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342374 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB680500100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzoic Acid
CAS 88-65-3
Formula molecolare C7H5BrO2
Quantità 100 g
Sinonimo o-Bromobenzoic Acid, NSC 176122, NSC 6976
InChI Formula InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1Br
IUPAC Name 2-bromobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Peso formulazione 199.9473