Learn More
2-Bromobenzotrifluoride, 98%
Codice prodotto. 11459392
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11459392 25 g 25g
11469392 100 g 100g
11479392 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459392 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10134.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 392-83-6 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 392-83-6
Formula molecolare C7H4BrF3
Molecular Weight (g/mol) 225.008
Numero MDL MFCD00000373
InChI Key RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, o-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid, o-bromobenzyltrifluoride, o-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromotrifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid czech
PubChem CID 9806
IUPAC Name 1-bromo-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzotrifluoride
Densità 1.662
Punti di ebollizione 167°C to 168°C
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.482
Quantità 25 g
Beilstein 1945750
Peso formulazione 225.01
Percent Purity 99%