Learn More
2-Bromobenzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10676862 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10676862 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10122660 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10676862 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106750100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7154-66-7 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7154-66-7
Formula molecolare C7H4BrClO
Molecular Weight (g/mol) 219.46
Numero MDL MFCD00000655
InChI Key NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
PubChem CID 23542
IUPAC Name 2-bromobenzoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzoyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 11.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6700g/mL
Punti di ebollizione 245.0°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4COCl
Indice di rifrazione 1.5947 to 1.5967
Quantità 10 mL
Beilstein 09, 348
Gravità specifica 1.67
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in contact with water. Other solubilities: slightly soluble in carbontetrachloride
Peso formulazione 219.46
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.