Learn More
2-Bromobenzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11401878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11401878 10 g 10g
11411878 50 g 50g
11421878 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11401878 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14520.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7154-66-7 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7154-66-7
Formula molecolare C7H4BrClO
Molecular Weight (g/mol) 219.462
Numero MDL MFCD00000655
InChI Key NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
PubChem CID 23542
IUPAC Name 2-bromobenzoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzoyl chloride
Punto di fusione 10°C
Densità 1.674
Punti di ebollizione 245°C
Punto d'infiammabilità 107°C (224°F)
Indice di rifrazione 1.596
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Beilstein 508506
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 219.47
Percent Purity 98%