Learn More
2-Bromobenzoyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromobenzoyl Chloride |
| CAS | 7154-66-7 |
| Formula molecolare | C7H4BrClO |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | o-Bromobenzoyl Chloride, 2-Bromobenzoic Acid Chloride, NSC 73706 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC Name | 2-bromobenzoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 219.46 |
| Peso formulazione | 217.9134 |