Learn More
2-Bromobenzoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30335187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335187 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68038025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzoyl Chloride
CAS 7154-66-7
Formula molecolare C7H4BrClO
Quantità 25 g
Sinonimo o-Bromobenzoyl Chloride, 2-Bromobenzoic Acid Chloride, NSC 73706
InChI Formula InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccccc1Br
IUPAC Name 2-bromobenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 219.46
Peso formulazione 217.9134