Learn More
2-Bromobenzyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 10408930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
25g
Codice prodotto. 10408930
Marca: Thermo Scientific Acros 180100100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18982-54-2 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18982-54-2
Formula molecolare C7H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 187.04
Numero MDL MFCD00004600
InChI Key IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromobenzyl alcohol, 2-bromophenyl methanol, o-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo, o-bromo-benzyl alcohol, 2-bromobenzylalcohol, 2-bromophenyl methan-1-ol, o-bromobenzylalcohol, 2-bromo-benzylalcohol, pubchem3746
PubChem CID 72850
IUPAC Name (2-bromophenyl)methanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzyl alcohol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 78.0°C to 82.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CH2OH
Quantità 10 g
Beilstein 06, 445
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 187.04
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromobenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.