Learn More
2-Bromobenzyl bromide, 98%
Codice prodotto. 10153770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10153770 25 g Bottiglia in vetro 25g
10497190 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10153770 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181790250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3433-80-5 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3433-80-5
Formula molecolare C7H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 249.93
Numero MDL MFCD00000173
InChI Key LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
PubChem CID 76965
IUPAC Name 1-bromo-2-(bromomethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzyl bromide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29.0°C to 32.0°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 129.0°C (19.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CH2Br
Indice di rifrazione 1.6170 to 1.6190
Quantità 25 g
Beilstein 05, 308
Peso formulazione 249.93
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromobenzyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.