Learn More
2-Bromobenzylamine, 98%
Codice prodotto. 11985241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11985241 25 g Bottiglia in vetro 25g
10282892 1 g Bottiglia in vetro 1g
10038821 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11985241 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 350510250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 3959-05-5 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3959-05-5
Formula molecolare C7H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 186.05
Numero MDL MFCD00025572
InChI Key NOYASZMZIBFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
PubChem CID 334072
IUPAC Name (2-bromophenyl)methanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzylamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5875 to 1.5910
Quantità 25 g
Beilstein 12,III,2348
Peso formulazione 186.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromobenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.