Learn More
2-Bromobenzylmagnesium bromide, 0.25M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 11955891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11955891 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11955891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 431611000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 56812-60-3 | C7H6Br2Mg | 274.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobenzylmagnesium bromide
CAS 56812-60-3, 60-29-7
CAS min. % 5.37, 87.47
CAS max % 12.53, 94.63
Colore Yellow to Brown
Densità 0.7660g/mL
Punti di ebollizione 34.6°C
Punto d'infiammabilità −40°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C7H6Br2Mg
Numero MDL MFCD01319903
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.766
Sinonimo 2-bromobenzylmagnesium bromide, hdxzjaztpvlpex-uhfffaoysa-m, 2-bromobenzylmagnesium bromide solution, bromo 2-bromophenyl methyl magnesium, 2-bromobenzylmagnesium bromide 0.25 m in diethyl ether, 2-bromobenzylmagnesium bromide, 0.25m in diethyl ether, 2-bromobenzylmagnesium bromide solution, 0.25 m in diethyl ether, grignard reagent
InChI Key HDXZJAZTPVLPEX-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CC1=CC=CC=C1Br
IUPAC Name bromo[(2-bromophenyl)methyl]magnesium
Molecular Weight (g/mol) 274.24
PubChem CID 10858676
Peso formulazione 274.24
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromobenzylmagnesium bromide, 0.25M solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.