Learn More
2-Bromobiphenyl, 98%
Codice prodotto. 13408538 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13408538 25 g Bottiglia in vetro 25g
10588463 1 g Bottiglia in vetro 1g
10600935 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13408538 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 383450250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2052-07-5 | C12H9Br | 233.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2052-07-5
Formula molecolare C12H9Br
Molecular Weight (g/mol) 233.11
Numero MDL MFCD00000065
InChI Key KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromobiphenyl, o-bromobiphenyl, 2-bromo-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-1,1'-biphenyl, biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-diphenyl, bromobiphenyl, 2-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, bromo
PubChem CID 16329
IUPAC Name 1-bromo-2-phenylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobiphenyl
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 1.5°C to 2.0°C
Colore Colorless
Densità 1.3520g/mL
Punti di ebollizione 297.0°C to 298.0°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H4Br
Indice di rifrazione 1.6280 to 1.6300
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.352
Peso formulazione 233.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromobiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.