Learn More
2-Bromobutane, 99+%
Codice prodotto. 10175593 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10175593 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10539990 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10325930 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10175593 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106780025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-76-2
Formula molecolare C4H9Br
Molecular Weight (g/mol) 137.02
Numero MDL MFCD00000156
InChI Key UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
PubChem CID 6554
IUPAC Name 2-bromobutane
SMILES CCC(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromobutane
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -112°C
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 91°C
Punto d'infiammabilità 21°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(Br)CH3
Indice di rifrazione 1.4359 to 1.4379
Quantità 2.5 L
Beilstein 01,119
Indice di Merck 15,1556
Gravità specifica 1.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 137.02
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid