Learn More
2-Bromobutane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromobutane |
| CAS | 78-76-2 |
| Formula molecolare | C4 H9 Br |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Butane, 2-bromo-, 2-Bromobutane, (±)-2-Bromobutane, (±)-sec-Butyl bromide, 2-Butyl bromide, Methylethylbromomethane, NSC 8417, sec-Butyl bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)Br |
| IUPAC Name | 2-bromobutane |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.02 |
| Peso formulazione | 135.9888 |