Learn More
2-Bromodibenzo[b,d]thiophene, TRC
Codice prodotto. 30329025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329025 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329025 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68335810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromodibenzo[b,d]thiophene
CAS 22439-61-8
Formula molecolare C12H7BrS
Quantità 10 g
Sinonimo 2-Bromodibenzothiophene, NSC 172586
InChI Formula InChI=1S/C12H7BrS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H
SMILES Brc1ccc2sc3ccccc3c2c1
IUPAC Name 2-bromodibenzothiophene
Molecular Weight (g/mol) 263.15
Peso formulazione 261.9452