Learn More
2-Bromodibenzofuran, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromodibenzofuran |
| CAS | 86-76-0 |
| Formula molecolare | C12 H7 Br O |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Dibenzofuran, 2-bromo-, 2-Bromodibenzofuran, 2-Bromodibenzo[b,d]furan, NSC 1735, 2-Monobromodibenzofuran, 2-MonoBDF, 2-MBDF |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H7BrO/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H |
| SMILES | Brc1ccc2oc3ccccc3c2c1 |
| IUPAC Name | 2-bromodibenzofuran |
| Molecular Weight (g/mol) | 247.09 |
| Peso formulazione | 245.968 |