Learn More
2-Bromodibenzofuran, TRC
Codice prodotto. 30334612
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334612 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334612 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB683295250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromodibenzofuran
CAS 86-76-0
Formula molecolare C12 H7 Br O
Quantità 250 mg
Sinonimo Dibenzofuran, 2-bromo-, 2-Bromodibenzofuran, 2-Bromodibenzo[b,d]furan, NSC 1735, 2-Monobromodibenzofuran, 2-MonoBDF, 2-MBDF
InChI Formula InChI=1S/C12H7BrO/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H
SMILES Brc1ccc2oc3ccccc3c2c1
IUPAC Name 2-bromodibenzofuran
Molecular Weight (g/mol) 247.09
Peso formulazione 245.968