Learn More
2-Bromoethanol, 97%
Codice prodotto. 10234370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10234370 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10274320 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10616292 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10723344 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10234370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106921000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    149.00€ / 100mL
    Risparmia 14.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-51-2
Formula molecolare C2H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 124.96
Numero MDL MFCD00002827
InChI Key LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
IUPAC Name 2-bromoethanol
SMILES C(CBr)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoethanol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -80.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.7600g/mL
Punti di ebollizione 149.0°C to 150.0°C (750.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4900 to 1.4940
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 338
Fieser 11,77
Indice di Merck 15, 3846
Gravità specifica 1.76
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, soluble in most common organic solvents,, except petroleum ether
Peso formulazione 124.96
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromoethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.