Learn More
2-Bromoethanol, 97%
Codice prodotto. 10274320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10274320 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10234370 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10616292 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10723344 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10274320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106920050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.10€
    56.40€ / 5mL
    Risparmia 1.70€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-51-2
Formula molecolare C2H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 124.96
Numero MDL MFCD00002827
InChI Key LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
IUPAC Name 2-bromoethanol
SMILES C(CBr)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoethanol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -80.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.7600g/mL
Punti di ebollizione 149.0°C to 150.0°C (750.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4900 to 1.4940
Quantità 5 mL
Beilstein 01, 338
Fieser 11,77
Indice di Merck 15, 3846
Gravità specifica 1.76
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, soluble in most common organic solvents,, except petroleum ether
Peso formulazione 124.96
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid