Learn More
2-Bromoethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromoethanol |
| CAS | 540-51-2 |
| Formula molecolare | C2 H5 Br O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2-Bromoethanol, 1-Bromo-2-ethanol, 1-Bromo-2-hydroxyethane, 2-Bromoethyl alcohol, 2-Hydroxyethyl bromide, Ethylene bromohydrin, Glycol bromohydrin, NSC 2869, β-Bromoethanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2 |
| SMILES | OCCBr |
| IUPAC Name | 2-bromoethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 124.96 |
| Peso formulazione | 123.9524 |